missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sterol carrier protein 2 Antibody (SR2036), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-22523-50ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sterol carrier protein 2 Monoclonal antibody specifically detects Sterol carrier protein 2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Especificaciones
| Sterol carrier protein 2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 6342 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| SR2036 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 | |
| DKFZp686C12188, DKFZp686D11188, NLTP, non-specific lipid-transfer protein, NSL-TP, Propanoyl-CoA C-acyltransferase, SCP-2, SCP-CHI, SCPX, SCP-X, sterol carrier protein 2EC 2.3.1.176, Sterol carrier protein X | |
| A synthesized peptide derived from human Sterol carrier protein 2 (Uniprot #: P22307) | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido