Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Equipo y suministros de limpieza
- Productos de limpieza y desinfectantes
- Productos de validación de limpieza de laboratorio
- Sampling Systems™ Cupones de limpieza SteriWare™
Sampling Systems™ Cupones de limpieza SteriWare™
Código de producto. 17584636
Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Nailon
PVC
Poliestireno
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Polipropileno
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
Anchura (métrico):
50 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
| Código de producto. | Material | Esterilidad | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17584636 | Polietileno de alta densidad (HPDE) | Estéril | 100 mm | 100 mm | paquete de 50 |
| 17594636 | Polietileno de alta densidad (HPDE) | No estéril | 50 mm | 50 mm | paquete de 50 |
| 17504646 | Polietileno de alta densidad (HPDE) | Estéril | 50 mm | 50 mm | paquete de 50 |
| 17534646 | Nailon | No estéril | 50 mm | 50 mm | paquete de 50 |
| 17544646 | Nailon | Estéril | 50 mm | 50 mm | paquete de 50 |
| 17574646 | Polipropileno | No estéril | 50 mm | 50 mm | paquete de 50 |
| 17584646 | Polipropileno | Estéril | 50 mm | 50 mm | paquete de 50 |
| 17514656 | Poliestireno | No estéril | 50 mm | 50 mm | paquete de 50 |
| 17524656 | Poliestireno | Estéril | 50 mm | 50 mm | paquete de 50 |
| 17554656 | PVC | No estéril | 50 mm | 50 mm | paquete de 50 |
| 17564656 | PVC | Estéril | 50 mm | 50 mm | paquete de 50 |
| 17574636 | Polietileno de alta densidad (HPDE) | No estéril | 100 mm | 100 mm | paquete de 50 |
| 17514646 | Nailon | No estéril | 100 mm | 100 mm | paquete de 50 |
| 17524646 | Nailon | Estéril | 100 mm | 100 mm | paquete de 50 |
| 17554646 | Polipropileno | No estéril | 100 mm | 100 mm | paquete de 50 |
| 17564646 | Polipropileno | Estéril | 100 mm | 100 mm | paquete de 50 |
| 17594646 | Poliestireno | No estéril | 100 mm | 100 mm | paquete de 50 |
| 17504656 | Poliestireno | Estéril | 100 mm | 100 mm | paquete de 50 |
| 17534656 | PVC | No estéril | 100 mm | 100 mm | paquete de 50 |
| 17544656 | PVC | Estéril | 100 mm | 100 mm | paquete de 50 |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17584636
Marca: Sampling Systems™ 8352H100S
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los cupones de limpieza SteriWare™ son la forma perfecta de comprobar y validar el régimen de limpieza.
- La producción en salas limpias mejora la pureza del producto final.
- Cada cupón se inspecciona al 100 % y luego se envasa individualmente dentro de la sala limpia.
- Los cupones estériles también están disponibles en stock.
- Los cupones están disponibles en stock en los tamaños, materiales y acabados más solicitados.
- Se suministra con certificado de conformidad para fines de validación.
- Entre los cupones de limpieza más populares se incluyen PP, nailon, PS, PVC y HDPE.
- Hay muchos otros cupones disponibles.
- Fabricados con material virgen de alta calidad.
- Encasados individualmente dentro de la sala limpia de clase 10 000.
- Disponible con certificado de conformidad específico del lote.
- Las versiones estériles están disponibles con un certificado de irradiación.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Tipo de empaquetado | Embolsados individualmente |
| Esterilidad | Estéril |
| Anchura (métrico) | 100 mm |