Learn More
Sampling Systems™ Cupones de limpieza SteriWare™
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Material:
Nailon
PVC
Poliestireno
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Polipropileno
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
Anchura (métrico):
50 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
- Los cupones de limpieza SteriWare™ son la forma perfecta de comprobar y validar el régimen de limpieza.
- La producción en salas limpias mejora la pureza del producto final.
- Cada cupón se inspecciona al 100 % y luego se envasa individualmente dentro de la sala limpia.
- Los cupones estériles también están disponibles en stock.
- Los cupones están disponibles en stock en los tamaños, materiales y acabados más solicitados.
- Se suministra con certificado de conformidad para fines de validación.
- Entre los cupones de limpieza más populares se incluyen PP, nailon, PS, PVC y HDPE.
- Hay muchos otros cupones disponibles.
- Fabricados con material virgen de alta calidad.
- Encasados individualmente dentro de la sala limpia de clase 10 000.
- Disponible con certificado de conformidad específico del lote.
- Las versiones estériles están disponibles con un certificado de irradiación.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PVC |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Tipo de empaquetado | Embolsados individualmente |
| Esterilidad | No estéril |
| Anchura (métrico) | 50 mm |