Learn More
Sampling Systems™ Cupones de limpieza SteriWare™
BIOPHARMA
Product Code. 17514656 Shop All Sampling Systems Products
Click to view available options
Material:
Nailon
PVC
Poliestireno
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Polipropileno
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
Anchura (métrico):
50 mm
100 mm
Unit Size:
paquete de 50
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17514656
Brand: Sampling Systems™ 8352PS50
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los cupones de limpieza SteriWare™ son equipos esenciales para comprobar los procesos de limpieza. Los cupones de limpieza están disponibles en una amplia gama de materiales y dos tamaños estándar.
  • Los cupones de limpieza SteriWare™ son la forma perfecta de comprobar y validar el régimen de limpieza.
  • La producción en salas limpias mejora la pureza del producto final.
  • Cada cupón se inspecciona al 100 % y luego se envasa individualmente dentro de la sala limpia.
  • Los cupones estériles también están disponibles en stock.
  • Los cupones están disponibles en stock en los tamaños, materiales y acabados más solicitados.
  • Se suministra con certificado de conformidad para fines de validación.
  • Entre los cupones de limpieza más populares se incluyen PP, nailon, PS, PVC y HDPE.
  • Hay muchos otros cupones disponibles.
  • Fabricados con material virgen de alta calidad.
  • Encasados individualmente dentro de la sala limpia de clase 10 000.
  • Disponible con certificado de conformidad específico del lote.
  • Las versiones estériles están disponibles con un certificado de irradiación.
Specifications
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 50 mm
Tipo de empaquetado Embolsados individualmente
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 50 mm
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.