Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats
Form a funnel for easy pouring and complete sample transfer using the new and improved Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats, featuring radiused corners.
Marca: Thermo Scientific™ WB30331
49.05 EUR hasta el 2024-09-27
Use el código promocional "21704" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Form a funnel for easy pouring and complete sample transfer using the new and improved Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats, featuring radiused corners. All sizes packed 250 per pack, 500 per case.
- Fabricada con poliestireno de alto impacto
- La superficie hidrófoba garantiza la ausencia de absorción de agua de la atmósfera o de la muestra
- Disponible en blanco o negro para garantizar la idoneidad para diferentes materiales de muestra coloreados
- El intervalo antiestático solventa los problemas con el cuelgue de polvo
- Base plana para un apoyo firme y seguro en la balanza
- No se suministran estériles
Especificaciones
Plano | |
Blanco | |
Diamante | |
Antiestático | |
30 mm |
5 ml | |
Poliestireno | |
No estéril | |
55 mm |