Learn More
SP Bel-Art™ Sterileware Jumbo Sampling Pipettes
Ideal for sampling from narrow- or wide-mouth containers up to 208-liter (55 Gallon) drums
439.00€ - 595.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16876916
|
SP Bel-Art™
F37872-0450 |
80 mL |
439.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16886916
|
SP Bel-Art™
F37872-0900 |
180 mL |
595.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16896916
|
SP Bel-Art™
F37872-1100 |
225 mL |
439.00€
paquete de 37 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Reaches into container while keeping hand clear of contents
- Diameter allows for use through drum bunghole or other small openings
- Color-coded end helps prevent handling errors
- Low-viscosity liquids enter easily through the 3 mm (1⁄8 in.) tip hole
- Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
- High density polyethylene (HDPE) pipettes heat sealed in individual polyethylene bags
- Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
- Lot stamped for accurate tracing; shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Especificaciones
2,1 cm |