Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta estériles para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™
Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Description
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de pipeta estériles Thermo ScientificTM para sistemas de manipulación de líquidos BeckmanTM, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos que garantiza su uniformidad. Estas puntas de automatización proporcionan un rendimiento preciso gracias a la rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se han diseñado.
- Disponibles con tecnología de filtración Thermo Scientific™ ART™, baja retención y longitud extendida
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
- Puntas de longitud extendida compatibles con placas de 96, 384 y 1536 pocillos profundos
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Specifications
Specifications
| Volumen (métrico) | 20 μl |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Negro |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Conductivo |
| Envase | 96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja |
| Para utilizar con (equipo) | Beckman Coulter Liquid Handling Systems |
| Línea de productos | ART, Beckman |
| Fit for Purpose | Estéril y preparado para PCR |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.