Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta estériles para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™
Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Descripción
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de pipeta estériles Thermo Scientific™ para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos que garantiza su uniformidad. Estas puntas de automatización proporcionan un rendimiento preciso gracias a la rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se han diseñado.
- Disponibles con tecnología de filtración Thermo Scientific™ ART™, baja retención y longitud extendida
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
- Puntas de longitud extendida compatibles con placas de 96, 384 y 1536 pocillos profundos
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 30 μl |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Estilo de punta | Longitud extendida |
| Para utilizar con (equipo) | Beckman Coulter Liquid Handling Systems |