Learn More
Contec™ Sterile HydroPure
Código de producto. 15914332 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 l
Tamaño de la unidad:
6 botellas
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15914332 1 l 6 botellas
1 options
Código de producto. 15914332
Marca: Contec™ SBC16HP
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Deja pocos o ningún residuo y tiene un nivel garantizado de endotoxinas inferior a 0.25 EU/ml, lo que lo convierte en la opción perfecta para su uso en áreas de contacto de productos. Contec™ Sterile HydroPure es una mezcla de peróxido de hidrógeno y agua para inyección o agua purificada.
  • El peróxido de hidrógeno se descompone en agua y oxígeno, lo que lo convierte en un residuo muy bajo y apto para las zonas de contacto de productos
  • Nivel de endotoxinas garantizado inferior a 0.25 EU/ml, lo que lo convierte en una opción ideal para usarlo en la zona de contacto de productos
  • Filtrado estéril a 0.2 micrómetros bajo flujo de aire de grado A en una sala limpia de grado B en recipientes preirradiados
  • Esporicida en 15 minutos, por lo que posee suficiente actividad esporicida para las áreas de grado A / B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de producto Sporicidal Disinfectant and Cleaner
Formulario Líquido
pH No aplicable
Esterilidad Estéril
Aspecto Claro
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Áreas de grado A / B
Color Claro
Composición Fluid
Concentración 6% Hydrogen Peroxide in Purified Water
Tipo de recipiente Frasco con tapón
Desechables Uso limitado
filtradas por Con filtro
Cantidad 6/caja
Volumen (métrico) 1 l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.