Learn More
AGMA Sterile Alkaline Detergent
Código de producto. 30066732
Change view
Click to view available options
Tipo de recipiente:
Pulverizador
Cantidad:
6 x 900 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Tipo de recipiente Cantidad unitSize
30066732 Pulverizador 6 x 900 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 30066732 Proveedor AGMA N.º de proveedor 0094
Protect your cleanrooms with a highly-effective, deep cleaning Sterile Alkaline detergent
Sterile Alkaline Detergent effectively removes stubborn contaminants prior to disinfection, including visible soiling or build-up of residue from previous disinfectant applications.
With a pH of 12, it is highly effective at breaking down proteins, which makes it perfect for the first step in cleaning up spills or for preliminary cleans of new manufacturing cleanrooms.
  • A pH of 12is ideal for deep cleans and high protein load cleaning.
  • Particularly effective against proteinaceous and organic residues.
  • Removes build-up that neutral or acidic cleaners may not.
  • Low foaming
  • Does not leave significant residues.
  • Made with WFI water.
  • Manufactured in Class C/D cleanrooms.
  • Quality Management Certified to BS EN ISO 9001:2015.
  • Manufactured in accordance with the cGMP Guidelines.
  • Fully traceable with supporting analysis.
  • Available in 1 L and 5 L cap bottles, and 900 mL trigger bottles
  • Wipes impregnated in a Grade C environment
  • Blended with WFI quality water to help ensure a low endotoxin level
  • 2 year unopened shelf life
  • Certification available for full traceability Available in a range of formats to suit your SOPs
  • 500 mL and 900 mL trigger sprays for ease of use by operators
  • Convenient 1 L or 5 L fluid for dosing dry wipes or use in mopping systems
Especificaciones
Tipo de producto Sterile Alkaline Detergent in WFI
Color-coded No
Formulario Liquid Spray
pH 11.5 to 12.5
Scent Unscented
Esterilidad Estéril
Aspecto Incolora
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Clear
Tipo de recipiente Pulverizador
Desechables Limited-use
filtradas por Con filtro
Inflamable No
Para utilizar con (aplicación) Cleanrooms and/or controlled environments subject to your contamination control strategies
Envase Individually Double Bagged
Cantidad 6 x 900 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sterile Alkaline Detergent
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL