Learn More
Texwipe™ 70 % de isopropanol estéril
Código de producto. p-2912509 Tienda Texwipe Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (imperial):
16 oz
1 gal
Tipo de recipiente:
Frasco de pulverización
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 4
Código de producto. Volumen (imperial) Tipo de recipiente unitSize
15752406 16 oz Frasco de pulverización paquete de 12
15762406 1 gal - paquete de 4
2 options
Código de producto. 15752406
Marca: Texwipe™ TX3270
Includes
Certificados de procesamiento, análisis y conformidad
Se evapora con residuos extremadamente bajos
La solución estéril contiene un 70 % por volumen de alcohol isopropílico grado USP con un 30 % de agua purificada USP. La solución se filtra a 0,2 μm, se introduce en envases limpios, se embala en bolsa doble y se envasa en revestimiento de bolsa de polietileno sellada. Luego se irradia con rayos gamma hasta un nivel de esterilidad de 10-6.
  • Se evapora con residuos extremadamente bajos
  • Elimina los gastos de mezcla, filtración, esterilización, procesamiento y control de calidad de la producción interna de mezclas estériles de alcohol/agua
  • Cada envase está codificado por lote con una fecha de caducidad
Especificaciones
Formulario Líquido
Esterilidad Estéril
Aspecto Transparente
Certificaciones/conformidad USP
Composición Un 70 % de alcohol isopropílico USP y un 30 % de agua purificada USP
Concentración 0.7
Tipo de recipiente Frasco de pulverización
filtradas por 0,2 μm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de la superficie, amplia para pasar a entornos controlados, elimina los gastos de mezcla, filtración, esterilización, procesamiento y control de calidad de la producción interna de mezclas estériles de alcohol/agua
Incluye Certificados de procesamiento, análisis y conformidad
Volumen (imperial) 16 oz
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: isopropyl alcohol