Learn More
Merck Matraces de receptor con parte superior de frasco de liberación rápida Stericup™
Código de producto. p-7156823 Tienda Merck Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. 15967996
Marca: Merck S200B02RE
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El matraz receptor de liberación rápida Stericup™ para la filtración de la parte superior incluye un tapón de seguridad con cierre de clic que permite un agarre seguro en condiciones húmedas y secas.
El matraz receptor de liberación rápida Stericup™ para la filtración de la parte superior de los frascos incluye un tapón de seguridad con cierre de clic que permite un agarre seguro en condiciones húmedas y secas.
Las unidades de filtración para la parte superior Steritop™ proporcionan un área de filtro amplia para una filtración estéril rápida de líquidos acuosos en frascos de boca estrecha (33 mm) o boca ancha (45 mm).
Una pequeña lengüeta dentro del embudo garantiza que el prefiltrado opcional permanece sujeto durante la filtración.
Para aumentar la protección contra la contaminación, las roscas para acoplar los frascos se han rebajado ligeramente como medida preventiva en caso de que el embudo toque accidentalmente una superficie de trabajo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Ajuste de la salida 45 mm
Volumen (métrico) 250 mL