Learn More
Merck Sistema de filtración al vacío de liberación rápida GV Stericup™
Código de producto. p-7156826 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Receptor de volumen (métrico):
150 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
Volumen superior (métrico):
150 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Receptor de volumen (métrico) Volumen superior (métrico) unitSize
16349441 150 mL 150 mL paquete de 12
16398617 250 ml 250 ml paquete de 12
16395978 500 ml 500 ml paquete de 12
16359441 1000 mL 500 ml paquete de 12
16369441 1000 mL 1000 ml paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16349441 Proveedor Merck N.º de proveedor S2GVU01RE
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los matraces de receptor de liberación rápida Stericup™ incluyen un tapón de confianza con cierre de clic que permite un agarre seguro en condiciones húmedas y secas.
El sistema de filtración al vacío Stericup™ es el proceso desechable de un solo uso más eficaz para la preparación de medios estériles. Combina una unidad de filtro Steritop™ con un matraz receptor para procesar y almacenar volúmenes de 150 ml a 1000 ml en un solo formato listo para su uso.
El diseño de matraces sin punta y de fácil agarre y el perfil equilibrado mejoran la estabilidad durante la filtración en campanas de flujo laminar ajustadas, y el cómodo etiquetado y embalaje facilitan la apertura y el seguimiento de cada dispositivo.
El fondo del matraz receptor está ligeramente rebajado, por lo que puede apilar cómodamente los matraces tapados después de la filtración, lo que maximiza el valioso espacio de refrigeración. También puede utilizar los dispositivos para parte superior de frascos Steritop™ en su propio frasco o recipiente de captura estéril.
Características y ventajas
  • Membrana Durapore™ de baja adherencia (PVDF) para la unión ultrabaja de proteínas para una absorción y pérdida de proteínas mínimas.
  • El embalaje ceñido, la bolsa fácil de abrir y los prácticos diseños de etiquetas hacen que resulte fácil y eficaz almacenar, abrir y rastrear sus dispositivos.
  • La base estable y el diseño de fácil agarre del dispositivo Stericup™ permiten a cualquier usuario realizar cómodamente todas las etapas del flujo de trabajo en una campana de flujo laminar.
  • La parte inferior rebajada de los matraces receptores Stericup™ permite apilar fácilmente los matraces en espacios refrigerados.
Aplicaciones
  • Esterilización de soluciones acuosas (de 150 ml a 1 l)
    • Filtración estéril de medios de cultivo y tampones con proteínas de alto valor o componentes de moléculas pequeñas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) PVDF
Tamaño de poro 0,22 μm
Volumen (métrico) 150 mL
Receptor de volumen (métrico) 150 mL
Volumen superior (métrico) 150 mL
Diámetro de la membrana (métrico) 73 mm