Learn More
Motic™ Estereomicroscopio SFC11-C-N2GG
Click to view available options
Potencia de aumento:
2X, 4X
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cabezal binocular, inclinación de 45°, rotación de 360°
- Oculares de campo ancho WF10X/20 mm
- Cambiador de aumento para torreta de lentes objetivas (1X, 3X)
- Ampliación: 10X-30X
- Distancia de trabajo 95 mm
- N2GG: Soporte con poste y soporte para cabezal
- Sistema de enfoque grueso con ajuste de tensión
- Iluminación halógena incidente de 12 V/15 W y transmitida de 12 V/10 W
- con control de intensidad
- Alimentación principal de 220 V-240 V (CE)
- Placas de platina de vidrio mate y de color blanco/negro, filtro azul y tapa antipolvo
Especificaciones
Especificaciones
| Potencia de aumento | 2X, 4X |
| Tipo de producto | Estereomicroscopio |
| Modelo | Classmag 41 |
| Estilo de cabeza | Giratorio |
| Tipo de iluminación | Halógeno, incidente |
| Eyepiece | WF10X/20 mm |
| Cantidad | 1 unidad |