Learn More
Carl Zeiss™ Stereomicroscopio STEMI 508 doc con soporte K MAT
Código de producto. 15624448
Change view
Click to view available options
Potencia de aumento:
Óptica frontal 0,63X; FWD 127 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Potencia de aumento unitSize
15624448 Óptica frontal 0,63X; FWD 127 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15624448
Marca: Carl Zeiss™ 4950090008000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseño compatible con una gran variedad de instrumentos.
  • El zoom 8:1 permite obtener detalles de hasta 50x de ampliación
  • La óptica intercambiable permite la observación de un área de hasta 122 mm
  • Stemi 508 ofrece mejor ergonomía que cualquier otro microscopio estéreo de tipo Greenough
  • El bajo ángulo de visión de 35° le permite mantener una postura relajada incluso después de horas de trabajo.
    • Con ZEISS Stemi 508 usted observa y documenta sus muestras exactamente como son: ricas en detalles, nítidas en enfoque y libres de distorsión o franjas de color
    • Robusto microscopio todo terreno para el trabajo diario de laboratorio e inspecciones industriales.
    • La óptica de zoom apocromático y la eficiente supresión de la luz parásita le dan una imagen tridimensional nítida, sin distorsión, sin franjas de color.
    • Visualizar objetos en campos de visión de hasta 122 mm
    • El gran zoom 8:1 permite observar incluso estructuras diminutas en alto contraste
    • Utiliza ópticas frontales apocromáticas intercambiables y oculares para alcanzar cualquier aumento entre 2x y 250x
    • Duplique su resolución o disfrute de grandes distancias de trabajo de hasta 287 mm sin comprometer la calidad óptica
    • Stemi 508 está diseñado para cargas de trabajo pesadas, usando una mecánica durable y confiable
    • Impresión 3D perfectamente equilibrada: tanto si se hace un zoom continuamente variable o en modo reproducible activando las paradas de clic, la imagen se mantiene nítidamente enfocada en todo el rango de ampliación
    • Ángulo de visión bajo de 35°
    • Diseño ergonómico para una postura cómoda durante largas horas de trabajo.
    • Elija entre soportes compactos y soportes de brazo flexibles y estables, desde la luz básica transmitida hasta el contraste de polarización para obtener exactamente lo que necesita para su aplicación.
    • Coloque la muestra con precisión añadiendo una etapa de polarización deslizante, basculante o giratoria.
    • Se incluye un adaptador de montaje C para cámaras ZEISS Axiocam, intercambiable para adaptar cualquier cámara o videocámara SLR.
    Stereomicroscopio Stemi 508
    Aplicaciones seleccionadas
    • Industria de la madera y el papel
    • Exámenes forenses
    • Odontología
    • Industria aeroespacial
    • Numismática
    Stereomicroscopio Stemi 508 doc
    Aplicaciones seleccionadas
    • Industria de la madera y el papel
    • Exámenes forenses
    • Aplicaciones de hobby y privadas
    • Botánica
Especificaciones
Incluye Soporte K MAT y LED K del iluminador de anillo
Estilo de la base Base de soporte 310 x 200 x 35 mm; superficie de trabajo 195 x 160 mm
Potencia de aumento Óptica frontal 0,63X; FWD 127 mm
Tipo de producto Stereomicroscopio STEMI 508 doc con soporte K MAT
Modelo Stereomicroscopio Stemi 508
Tipo de iluminación Anillo de LED K