Learn More
R&L Enterprises™ Soporte de acero para cilindros de gas
Proporciona un soporte sólido y seguro para los cilindros de gas en el laboratorio. Los soportes de acero para cilindros de gas de R&L Enterprises™ están construidos fuertemente en acero recubierto de nailon.
191.00€ - 205.00€
Especificaciones
Material | Acero |
---|---|
Tipo de producto | Soporte para cilindros de gas |
Para utilizar con (equipo) | Cilindro |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12975961
|
R&L Enterprises™
3604 |
Cilindro de 146 mm de diám. |
191.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12985961
|
R&L Enterprises™
3605 |
Cilindro de 178 mm de diám. |
205.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Disponibles en dos tamaños distintos
- La dimensión dada es el diámetro máximo del cilindro albergado
Especificaciones
Acero | |
Soporte para cilindros de gas | |
Cilindro |