Learn More
Bochem™ Tarros de acero con tapa y asa integral
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
102 diám. x 80 mmH
102 x 130 mm (diám. x Al.)
124 x 130 mm (diám. x Al.)
124 x 165 mm (diám. x Al.)
180 x 180 mm (diám. x Al.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 102 diám. x 80 mmH |
| Incluye | Tapa |
| Material | Acero inoxidable |
| Cantidad | 1Each |
| Peso (métrico) | 290 g |
| Forma | Forma redonda |
| Altura (métrico) | 80 mm |
| Tipo de producto | Tarro de metal para apósitos |
| Material del cierre | Acero inoxidable |
| Diámetro (métrico) | 102 mm |
| Mostrar más |