Learn More
Bochem™ Tarros de acero con tapa y asa integral
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 124 x 165 mm (diám. x Al.) |
| Incluye | Tapa |
| Material | Acero inoxidable |
| Cantidad | 1Each |
| Peso (métrico) | 490 g |
| Forma | Forma redonda |
| Altura (métrico) | 165 mm |
| Tipo de producto | Tarro de metal para apósitos |
| Material del cierre | Acero inoxidable |
| Diámetro (métrico) | 124 mm |
| Mostrar más |