Learn More
Bochem™ Tarros de acero con tapa y asa integral
Código de producto. 10257602
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
102 diám. x 80 mmH
102 x 130 mm (diám. x Al.)
124 x 130 mm (diám. x Al.)
124 x 165 mm (diám. x Al.)
180 x 180 mm (diám. x Al.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10257602 102 diám. x 80 mmH cada uno
10378662 102 x 130 mm (diám. x Al.) cada uno
10665223 124 x 165 mm (diám. x Al.) cada uno
10033762 124 x 130 mm (diám. x Al.) cada uno
10195262 180 x 180 mm (diám. x Al.) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10257602 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8620
Solo quedan null
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 102 diám. x 80 mmH
Incluye Tapa
Material Acero inoxidable
Cantidad 1Each
Peso (métrico) 290 g
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 80 mm
Tipo de producto Tarro de metal para apósitos
Material del cierre Acero inoxidable
Diámetro (métrico) 102 mm
Tipo de tapón Tapa