missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEAP1 Antibody (1057323) [HRP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30279591 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30279591 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30279591 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB5587H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

STEAP1 Monoclonal antibody specifically detects STEAP1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno STEAP1
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1057323
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen EC 1.16.1.-, PRSS24MGC19484, six transmembrane epithelial antigen of the prostate, six transmembrane epithelial antigen of the prostate 1, Six-transmembrane epithelial antigen of prostate 1, STEAPmetalloreductase STEAP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human STEAP-1, Met1-Trp71, Accession # Q9UHE8
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26872
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.