missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Staufen Antibody, PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30032778 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30032778 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30032778

Marca: Novus Biologicals NBP222308PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Staufen Polyclonal antibody specifically detects Staufen in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Staufen
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation
Formulación PBS
Alias de gen double-stranded RNA-binding protein Staufen homolog 1, FLJ25010, RNA binding protein (Drosophila), RNA-binding protein), staufen, RNA binding protein, homolog 1 (Drosophila)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 1 to 50 of human Staufen, RNA Binding Protein, Homolog 1 using the numbering given in entry NP_059347.2 (GeneID 6780).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6780
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.