Descripción
Staufen Polyclonal specifically detects Staufen in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Staufen |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 10 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 10 μg/mL |
| Formulación | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | O95793 |
| Alias de gen | double-stranded RNA-binding protein Staufen homolog 1, FLJ25010, RNA binding protein (Drosophila), RNA-binding protein), staufen, RNA binding protein, homolog 1 (Drosophila) |
| Símbolos de los genes | STAU1 |
| Mostrar más |
For Research Use Only