Learn More
Metro™ Mesas de trabajo Stationary Space Saver con estante Solid
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
24 x 36 x 34 pulg
24 x 48 x 34 pulg
24 x 60 x 34 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Las unidades pueden montarse en cuestión de minutos sin utilizar herramientas especiales
- El estante inferior se puede ajustar en incrementos de 2,54 cm (1 in)
- La construcción resistente proporciona una capacidad de carga robusta de 362,87 kg (800 lb)
- Los componentes de acero inoxidable de tipo 304 son compatibles con las aplicaciones y los entornos más exigentes
- Los postes de diámetro interior de 2,54 cm (1 pulg.) y la construcción patentada del estante Super Erecta aseguran una mesa rígida y sin oscilaciones
- El acero inoxidable de alta resistencia de calibre 14 elimina prácticamente cualquier ruido
- Utiliza un pie de nivelación
Garantía
El producto estará exento de defectos de material y mano de obra con un uso, un servicio y un mantenimiento normales durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de envío del producto por parte del Vendedor, a menos que este especifique lo contrario por escrito.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mesa fija |
| Color | Plata |
| Fondo (imperial) | 24 in |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 24 x 48 x 34 pulg |
| Altura (imperial) | 34 in |
| Capacidad portante (imperial) | 800 lb |
| Capacidad portante (métrico) | 363 kg |
| Peso (imperial) | 81 lb |
| Anchura (imperial) | 48 in |
| Material | Acero inoxidable (304) |