Learn More
Metro™ Mesas de trabajo Stationary Space Saver con bastidor en 3 lados
Código de producto. p-7113274
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
24 x 36 x 34 pulg
24 x 48 x 34 pulg
24 x 60 x 34 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15907351
Marca: Metro™ WTS2436US
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Maximice cada espacio con las mesas de trabajo Metro™ Stationary Space Saver con bastidor en 3 lados. Fabricadas con componentes de acero inoxidable duraderos para soportar las aplicaciones y entornos más exigentes. Se monta fácilmente en cuestión de minutos sin utilizar herramientas especiales.
  • Las unidades pueden montarse en cuestión de minutos sin utilizar herramientas especiales
  • El estante inferior se puede ajustar en incrementos de 2,54 cm (1 in)
  • La construcción resistente proporciona una capacidad de carga robusta de 362,87 kg (800 lb)
  • Los componentes de acero inoxidable de tipo 304 son compatibles con las aplicaciones y los entornos más exigentes
  • Los postes de diámetro interior de 2,54 cm (1 pulg.) y la construcción patentada del estante Super Erecta aseguran una mesa rígida y sin oscilaciones
  • El acero inoxidable de alta resistencia de calibre 14 elimina prácticamente cualquier ruido
  • Utiliza un pie de nivelación
Garantía
El producto estará exento de defectos de material y mano de obra con un uso, un servicio y un mantenimiento normales durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de envío del producto por parte del Vendedor, a menos que este especifique lo contrario por escrito.
Especificaciones
Tipo de producto Mesa fija
Color Plata
Fondo (imperial) 24 in
Dimensiones (Pr x An x Al) 24 x 36 x 34 pulg
Altura (imperial) 34 in
Capacidad portante (imperial) 800 lb
Capacidad portante (métrico) 363 kg
Peso (imperial) 53 lb
Anchura (imperial) 36 in
Material Acero inoxidable (304)