missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Stathmin 1 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18590942 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18590942 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18590942

Marca: Novus Biologicals NBP176798DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Stathmin 1 Polyclonal antibody specifically detects Stathmin 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Stathmin 1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación PBS
Alias de gen C1orf215, chromosome 1 open reading frame 215, Lag, Leukemia-associated phosphoprotein p18, Metablastin, MGC138869, Oncoprotein 18, Op18, OP18MGC138870, phosphoprotein 19, Phosphoprotein p19, pp17, PP19, PR22, prosolin, Protein Pr22, SMNLAP18FLJ32206, stathmin, stathmin 1, stathmin 1/oncoprotein 18, transmembrane protein C1orf215
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an C-terminal portion of the human Stathmin 1 protein (between residues 100-149) [UniProt P16949]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cognition and Behavior, Immunology, Microglia Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3925
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.