missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Stathmin 1 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18060308 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18060308 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18060308 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298752DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Stathmin 1 Polyclonal specifically detects Stathmin 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Stathmin 1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen C1orf215, chromosome 1 open reading frame 215, Lag, Leukemia-associated phosphoprotein p18, Metablastin, MGC138869, Oncoprotein 18, Op18, OP18MGC138870, phosphoprotein 19, Phosphoprotein p19, pp17, PP19, PR22, prosolin, Protein Pr22, SMNLAP18FLJ32206, stathmin, stathmin 1, stathmin 1/oncoprotein 18, transmembrane protein C1orf215
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human Stathmin 1.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cognition and Behavior, Immunology, Microglia Markers, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3925
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.