missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STAT6 Antibody (STAT6/7163R), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18630385 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18630385 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18630385

Marca: Novus Biologicals NBP320979PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

STAT6 Monoclonal antibody specifically detects STAT6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno STAT6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon STAT6/7163R
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen D12S1644, EC 2.4.1.227, EC 2.7.7.6, IL-4 Stat, IL-4-STAT, signal transducer and activator of transcription 6, signal transducer and activator of transcription 6, interleukin-4 induced, STAT, interleukin-4 induced, STAT, interleukin4-induced, STAT6B, STAT6C, transcription factor IL-4 STAT
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human STAT6 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Asthma, Cancer, Cell Biology, Epitope Tags, Immune System Diseases, Immunology, Inflammation, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6778
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.