Learn More
Abnova™ STAT4 Recombinant Protein
Código de producto. 16181062
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16181062
Marca: Abnova™ H00006775P01.25ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH31212
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 6775
Peso molecular 108.02
Nombre STAT4 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 25 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MSQWNQVQQLEIKFLEQVDQFYDDNFPMEIRHLLAQWIENQDWEAASNNETMATILLQNLLIQLDEQLGRVSKEKNLLLIHNLKRIRKVLQGKFHGNPMHVAVVISNCLREERRILAAANMPVQGPLEKSLQSSSVSERQRNVEHKVAAIKNSVQMTEQDTKYLEDLQDEFDYRYKTIQTMDQSDKNSAMVNQEVLTLQEMLNSLDFKRKEALSKMTQIIHETDLLMNTMLIEELQDWKRRQQIACIGGPLHNGLDQLQNCFTLLAESLFQLRRQLEKLEEQSTKMTYEGDPIPMQRTHMLERVTFLIYNLFKNSFVVERQPCMPTHPQRPLVLKTLIQFTVKLRLLIKLPELNYQVKVKASIDKNVSTLSNRRFVLCGTNVKAMSIEESSNGSLSVEFRHLQPKEMKSSAGGKGNEGCHMVTEELHSITFETQICLYGLTIDLETSSLPVVMISNVSQLPNAWASIIWYNVSTNDSQNLVFFNNPPPATLSQLLEVMSWQFSSYVGRGLNSDQLHMLAEKLTVQSSYSDGHLTWAKFCKEHLPGKSFTFWTWLEAILDLIKKHILPLWIDGYVMGFVSKEKERLLLKDKMPGTFLLRFSESHLGGITFTWVDHSESGEVRFHSVEPYNKGRLSALPFADILRDYKVIMAENIPENPLKYLYPDIPKDKAFGKHYSSQPCEVSRPTERGDKGYVPSVFIPISTIRSDSTEPHSPSDLLPMSPSVYAVLRENLSPTTIETAMKSPYSAE
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen SLEB11
Nombre común STAT4
Símbolo de gen STAT4
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution