Learn More
STAT3 / Signal Transducer and Activator of Transcription 3 Mouse, Clone: PCRP-STAT3-2F12, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 554.40€
Especificaciones
| Antígeno | STAT3 / Signal Transducer and Activator of Transcription 3 |
|---|---|
| Clon | PCRP-STAT3-2F12 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15940928
|
EnquireBio
6774-MSM1-P0 |
20 μg | |||||||
|
15950928
|
EnquireBio
6774-MSM1-P1 |
100 μg |
554.40€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| STAT3 / Signal Transducer and Activator of Transcription 3 | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant full-length human STAT3 protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 88kDa |
| PCRP-STAT3-2F12 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 6774 | |
| IgG2a | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cytoplasmic and Nuclear | |
| A431 and Raji cells. Kidney, Brain or Heart |