missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STAT3 / Signal Transducer and Activator of Transcription 3 Mouse, Clone: PCRP-STAT3-2F12, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio 6774-MSM1-P1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| STAT3 / Signal Transducer and Activator of Transcription 3 | |
| Cytoplasmic and Nuclear | |
| PCRP-STAT3-2F12 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| 88kDa | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| RUO | |
| 6774 | |
| IgG2a |
| ELISA | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant full-length human STAT3 protein | |
| A431 and Raji cells. Kidney, Brain or Heart | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido