missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STAT3 Antibody (CL0492) [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™

Código de producto. 30302086 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30302086 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30302086 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP252936AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

STAT3 Monoclonal antibody specifically detects STAT3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno STAT3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL0492
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Acute-phase response factor, APRFMGC16063, DNA-binding protein APRF, FLJ20882, HIES, signal transducer and activator of transcription 3, signal transducer and activator of transcription 3 (acute-phase responsefactor)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from P40763, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6774
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.