missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STAT3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18194048 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18194048 0.1 mg 0.10 miligramo
18672297 0.025 mg 0.03 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18194048

Marca: Novus Biologicals NBP241208

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

STAT3 Polyclonal specifically detects STAT3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno STAT3
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 - 2 ug/ml, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen Acute-phase response factor, APRFMGC16063, DNA-binding protein APRF, FLJ20882, HIES, signal transducer and activator of transcription 3, signal transducer and activator of transcription 3 (acute-phase responsefactor)
Símbolos de los genes STAT3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 19amino acid peptide near the amino terminus of human STAT3. The immunogen is located within amino acids 170 - 220 of STAT3. Amino Acid Squence: SQGDMQDLNGNNQSVTRQK
Peso molecular del antígeno 85 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6774
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.