missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STAT3 Antibody (232209), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18540346 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18540346 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18540346 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1799MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

STAT3 Monoclonal antibody specifically detects STAT3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno STAT3
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, KnockDown
Clasificación Monoclonal
Clon 232209
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Knockout Validated
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Acute-phase response factor, APRFMGC16063, DNA-binding protein APRF, FLJ20882, HIES, signal transducer and activator of transcription 3, signal transducer and activator of transcription 3 (acute-phase responsefactor)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human STAT3, Met1-Asn175, Accession # P40763
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6774
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.