missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Stargazin Antibody (S245-36), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18183915 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18183915 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18183915

Marca: Novus Biologicals NBP222411R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Stargazin Monoclonal specifically detects Stargazin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Stargazin
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon S245-36
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen calcium channel, voltage-dependent, gamma subunit 2, FLJ41437, MGC138502, MGC138504, Neuronal voltage-gated calcium channel gamma-2 subunit, stargazin, voltage-dependent calcium channel gamma-2 subunit
Símbolos de los genes CACNG2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Fusion protein amino acids 203-323 (Cytoplasmic C-terminus) of rat TARPGamma2
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10369
Especificidad de la prueba Detects approx 35-55kDa. Does not cross-react with TARPGamma3.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.