missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

StAR Antibody (STAR/2154), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18200588 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18200588 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18200588

Marca: Novus Biologicals NBP275742DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

StAR Monoclonal specifically detects StAR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno StAR
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon STAR/2154
Conjugado DyLight 594
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen cholesterol trafficker, mitochondrial steroid acute regulatory protein, StAR, StARD1, STARD1StAR-related lipid transfer (START) domain containing 1, START domain containing 1, START domain-containing protein 1, steroid acute regulatory protein, steroidogenic acute regulator, steroidogenic acute regulatory protein, steroidogenic acute regulatory protein, mitochondrial
Símbolos de los genes STAR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 39-108) of human StAR protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P49675)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Steroidogenic Acute Regulatory Protein (STAR) controls the rate-limiting step of steroidegenesis by translocating cholesterol from the outer mitochondrial membrane to the inner membrane where it is later cleaved to pregnenolone. It is primarily present in steroid-producing cells, including Leydig cells in the testis, theca cells and luteal cells in the ovary and adrenal cells in the adrenal cortex. Due to low levels of pregnenolone, seminomas and Leydig cell tumors display no specific STAR staining. Therefore, STAR antibody may assist in differentiating sex cord stromal tumors (SCST), seminomas and embryonal carcinomas.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.