Descripción
Stanniocalcin 2/STC-2 Polyclonal antibody specifically detects Stanniocalcin 2/STC-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Stanniocalcin 2/STC-2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.0) |
| Alias de gen | stanniocalcin 2, stanniocalcin-2, STC-2Stanniocalcin-related protein, STC-related protein, STCRP |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Stanniocalcin 2/STC-2 fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |