missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Stanniocalcin 2/STC-2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18687136 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18687136 100 μg 100 microlitros
18618647 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18687136

Marca: Novus Biologicals NBP300170100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Stanniocalcin 2/STC-2 Polyclonal antibody specifically detects Stanniocalcin 2/STC-2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Stanniocalcin 2/STC-2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:5000-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen stanniocalcin 2, stanniocalcin-2, STC-2Stanniocalcin-related protein, STC-related protein, STCRP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Stanniocalcin 2/STC-2 (Accession#: O76061; Met1-Arg302)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8614
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.