Learn More
Stanniocalcin 2/STC-2 Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18349775 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18349775 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18349775 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP300170H
Rabbit Polyclonal Antibody
Stanniocalcin 2/STC-2 Polyclonal specifically detects Stanniocalcin 2/STC-2 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Stanniocalcin 2/STC-2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen stanniocalcin 2, stanniocalcin-2, STC-2Stanniocalcin-related protein, STC-related protein, STCRP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Stanniocalcin 2/STC-2 (O76061; Met1-Arg302).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8614
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG