Descripción
Stanniocalcin 1/STC-1 Polyclonal antibody specifically detects Stanniocalcin 1/STC-1 in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Stanniocalcin 1/STC-1 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA 1:5000-1:10000 |
| Formulación | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias de gen | stanniocalcin 1, stanniocalcin-1, STCSTC-1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Stanniocalcin 1/STC-1 (Accession#: NP_003146.1; Met1-Ala247) |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |