Learn More
Koettermann™ Armario suspendido estándar de 600 x 480 x 366 mm
Código de producto. 15713102
Click to view available options
Mecanismo de bloqueo:
No
Sí
Tipo de puerta:
Puerta basculante derecha
Puerta basculante izquierda
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15713102
Marca: Koettermann™ 30700185
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El armario suspendido estándar Koettermann™, con unas dimensiones de 600 x 480 x 366 mm, proporciona un almacenamiento adecuado para satisfacer una variedad de necesidades de laboratorio.
  • Armario montado en pared
  • Una puerta
  • Un estante
  • Paneles laterales
Especificaciones
Tipo de producto Armario montado en pared
Dimensiones (Pr x An x Al) 366 x 600 x 480 mm
Tipo de puerta Puerta basculante izquierda
Mecanismo de bloqueo No
N.º de puertas 1
N.º de estantes 1