Learn More
Koettermann™ Armario suspendido estándar de 1500 x 480 x 350 mm
Product Code. p-7146672
Change view
Click to view available options
Mecanismo de bloqueo:
No
Sí
Tipo de puerta:
Parte delantera abierta/sin puertas
Puertas de vidrio deslizantes
N.º de puertas:
2
Ninguno
Unit Size:
cada uno
Product Code. Mecanismo de bloqueo Tipo de puerta N.º de puertas unitSize
15713092 Sí Puertas de vidrio deslizantes 2 cada uno
15723092 No Parte delantera abierta/sin puertas Ninguno cada uno
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15713092
Brand: Koettermann™ 30700175
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
El armario suspendido estándar Koettermann™, con unas dimensiones de 1500 x 480 x 350 mm, proporciona un almacenamiento adecuado para satisfacer una variedad de necesidades de laboratorio.
  • Armario montado en pared
  • Un estante
  • Paneles laterales
Specifications
Tipo de producto Armario montado en pared
Dimensiones (Pr x An x Al) 350 an., 1500 x 480 mm
Tipo de puerta Puertas de vidrio deslizantes
Mecanismo de bloqueo Sí
N.º de puertas 2
N.º de estantes 1