Learn More
Koettermann™ Armario suspendido estándar de 1200 x 780 x 350 mm
Código de producto. p-7146670
Change view
Click to view available options
Mecanismo de bloqueo:
No
Sí
Tipo de puerta:
Parte delantera abierta/sin puertas
Puertas de vidrio deslizantes
N.º de puertas:
2
Ninguno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Mecanismo de bloqueo Tipo de puerta N.º de puertas unitSize
15773082 Sí Puertas de vidrio deslizantes 2 cada uno
15783082 No Parte delantera abierta/sin puertas Ninguno cada uno
2 options
Código de producto. 15773082
Marca: Koettermann™ 30700171
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El armario suspendido estándar Koettermann™, con unas dimensiones de 1200 x 780 x 350 mm, proporciona un almacenamiento adecuado para satisfacer una variedad de necesidades de laboratorio.
  • Armario montado en pared
  • Un estante
  • Paneles laterales
Especificaciones
Tipo de producto Armario montado en pared
Dimensiones (Pr x An x Al) 350 x 1200 x 780 mm
Tipo de puerta Puertas de vidrio deslizantes
Mecanismo de bloqueo Sí
N.º de puertas 2
N.º de estantes 1