Learn More
Koettermann™ Armario suspendido estándar de 1200 x 480 x 366 mm
Código de producto. p-7146667
Change view
Click to view available options
Mecanismo de bloqueo:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Mecanismo de bloqueo unitSize
15723082 Sí cada uno
15713082 No cada uno
2 options
Código de producto. 15723082
Marca: Koettermann™ 30700166
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El armario suspendido estándar Koettermann™, con unas dimensiones de 1200 x 480 x 366 mm, proporciona un almacenamiento adecuado para satisfacer una variedad de necesidades de laboratorio.
  • Armario montado en pared
  • Dos puertas
  • Un estante
  • Bloqueable
  • Paneles laterales
Especificaciones
Tipo de producto Armario montado en pared
Dimensiones (Pr x An x Al) 366 x 1200 x 480 mm
Mecanismo de bloqueo Sí
N.º de puertas 2
N.º de estantes 1