Learn More
Koettermann™ Armario suspendido estándar de 1200 x 480 x 366 mm
Descripción
- Armario montado en pared
- Dos puertas
- Un estante
- Bloqueable
- Paneles laterales
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Armario montado en pared |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 366 x 1200 x 480 mm |
| Mecanismo de bloqueo | No |
| N.º de puertas | 2 |
| N.º de estantes | 1 |