Learn More
Thermo Scientific™ Standard Fluid Transfer Assembly Adaptor Set, 1/4 in. (3/32 in. wall) to 1/2 in.
Simplifica la conectividad de los procesos y permite una mayor eficiencia en la mayoría de las operaciones de procesos de flujo de entrada y de flujo de salida.
Marca: Thermo Scientific™ SH31090.01
Detalles adicionales : Peso : 0.70000kg
Descripción
Los conjuntos de productos de transferencia de fluidos estándar se interconectan con las BPC Labtainer, BPC Productainer, los biorreactores, mezcladores y fermentadores de un solo uso estándar de Thermo Scientific en la planta de producción ofrecer un conjunto completo de productos de un solo uso que se ajusten a las necesidades de sus instalaciones o procesos. Diseñados para ayudar en muchos procesos comunes de la planta de producción, tales como muestreo, transferencia, y llenado, a partir de estos diseños se puede seleccionar fácilmente una solución óptima en cuanto al tamaño y la longitud de la tubería.
- Un conjunto de productos almacenados reduce el número de unidades de mantenimiento de existencias (SKU) personalizadas, simplifica el proceso de pedido y reduce las necesidades de almacenamiento de productos
- Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
- Producidas bajo condiciones cGMP en áreas limpias según ISO 7 para garantizar un alto nivel de calidad
- Se caracterizan por utilizar métodos de prueba ISO, USP, EP y ASTM para validar el rendimiento
Especificaciones
Apto para almacenamiento a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C). | |
6,35 mm de D.I. x 2,4 mm de pared a 12,7 mm de D.I. x 3,2 mm de pared, C-Flex 374 | |
Temperatura ambiente | |
0,5 m |