missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ STAMBP Recombinant Protein

Código de producto. 16155432
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16155432

Marca: Abnova™ H00010617P01.10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human STAMBP full-length ORF ( AAH65574, 1 a.a. - 424 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal

Cytokine-mediated signal transduction in the JAK-STAT cascade requires the involvement of adaptor molecules. One such signal-transducing adaptor molecule contains an SH3 domain that is required for induction of MYC and cell growth. The protein encoded by this gene binds to the SH3 domain of the signal-transducing adaptor molecule, and plays a critical role in cytokine-mediated signaling for MYC induction and cell cycle progression. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding the same protein isoform have been found for this gene. (provided by RefSeq)

  • Molecular weight: 72.38kDa
  • Preparation method: in vitro wheat germ expression system
  • Purification: Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
  • Storage Buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the elution buffer
  • Quality Control Testing:12.5% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue

Best use within three months from the date of receipt of this protein

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Especificaciones

Número de acceso AAH65574
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 10617
Peso molecular 72.38
Nombre STAMBP (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MSDHGDVSLPPEDRVRALSQLGSAVEVNEDIPPRRYFRSGVEIIRMASIYSEEGNIEHAFILYNKYITLFIEKLPKHRDYKSAVIPEKKDTVKKLKEIAFPKAEELKAELLKRYTKEYTEYNEEKKKEAEELARNMAIQQELEKEKQRVAQQKQQQLEQEQFHAFEEMIRNQELEKERLKIVQEFGKVDPGLGGPLVPDLEKPSLDVFPTLTVSSIQPSDCHTTVRPAKPPVVDRSLKPGALSNSESIPTIDGLRHVVVPGRLCPQFLQLASANTARGVETCGILCGKLMRNEFTITHVLIPKQSAGSDYCNTENEEELFLIQDQQGLITLGWIHTHPTQTAFLSSVDLHTHCSYQMMLPESVAIVCSPKFQETGFFKLTDHGLEEISSCRQKGFHPHSKDPPLFCSCSHVTVVDRAVTITDLR
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen AMSH/MGC126516/MGC126518
Nombre común STAMBP
Símbolo de gen STAMBP
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.