Learn More
Tela de alambre de acero inoxidable, malla 20 tejida a partir de alambre de 0,102 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Área abierta: 84,6 %; ancho de apertura: 0,046 in
36.40€ - 422.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11325267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040943.FL |
75 x 75 mm |
36.40€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11335267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040943.GT |
150 x 150 mm |
114.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11315267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040943.HB |
300 x 300 mm |
422.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
Stainless Steel gauze, Type 316 is used to woven wire cloth which has extensive use in chemical processing when better corrosion resistance is required than the regular chromium-nickel types. It is also used in medical, pharmaceutical, laboratory, semiconductor, food processing, marine, waste water and water purification equipment.