Learn More
R&L Enterprises™ Bases de soporte de acero inoxidable
Una opción excelente para sujetar los soportes de retorta en el laboratorio. Las bases de soporte rectangulares R&L Enterprises™ se fabrican con acero recubierto de una pintura acrílica blanca.
Marca: R&L Enterprises™ 3107/21
Descripción
- Sin varilla
- Con patas de caucho
- Orificio con rosca M10 en el centro del lateral corto
Especificaciones
Acero inoxidable | |
125 mm | |
Placa de trípode |
200 mm | |
Con patas de caucho | |
Blanco |