Learn More
Bochem™ Fórceps para herramientas de acero inoxidable
Estos fórceps, que permiten un movimiento preciso mediante propiedades autotensores, tienen una punta afilada y un estilo doblado.
Marca: Bochem™ 1700
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Fórceps autotensores, afilados y doblados. Los fórceps para herramientas de acero inoxidable Bochem™ están fabricadas con acero inoxidable con mango de plástico.
- Punta afilada
- Doblado
- Mango de plástico
- Autotensor
Especificaciones
Afilada, curvada | |
160 mm | |
10/paquete | |
Autotensor |
Acero inoxidable | |
Pinzas | |
Fórceps de herramientas |