Learn More
Arex Professional Equipment™ Mesa de acero inoxidable con estante inferior, 70 x 120 x 85 mm
Descripción
- Fabricada con acero inoxidable.
- Patas ajustables.
- Práctico estante inferior.
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo (métrico) | 70 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 70 x 120 x 85 mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 85 mm |
| Incluye | Estante inferior |
| Material del estante | Acero inoxidable |
| Anchura (métrico) | 120 mm |
| Material | Acero inoxidable |